Learn More
4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317059
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317059 25 g 25 Gramm
11397049 1 g 1 Gramm
11307059 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26872.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4198-90-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4198-90-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.177
MDL-Nummer MFCD00221716
InChI-Schlüssel WFYGXOWFEIOHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2,6-dimethylphenol, 2,6-dimethyl-4-cyanophenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy benzonitrile, benzonitrile, 3,5-dimethyl-4-hydroxy, 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem11065, acmc-209jmm
PubChem CID 20176
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitril
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 25 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%