Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30406177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406177 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406177 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94147525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid
CAS 4919-37-3
Summenformel C9H10O3
Menge 25 g
Synonym 2,6-Dimethyl-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzoic Acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic Acid, NSC 68319
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES Cc1cc(cc(C)c1O)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063