Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoesäure, 98%
Artikelnummer. 10215771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10215771 1 g Glasflasche 1 Gramm
10717592 5 g Glasflasche 5 Gramm
10484155 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215771 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 351760010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4919-37-3 | C₉H₁₀O₃| 166,18 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4919-37-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00016536
InChI-Schlüssel OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
PubChem CID 138387
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Dimethylbenzoesäure
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 221.0°C to 226.0°C
Farbe beige oder rosa bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke