Learn More
4-Hydroxy-3,5-Diiodbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411658 25 g 25 Gramm
11401658 5 g 5 Gramm
11421658 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11411658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13929.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1689-83-4 | C7H3I2NO | 370.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1689-83-4
Summenformel C7H3I2NO
Molekulargewicht (g/mol) 370.92
MDL-Nummer MFCD00016422
InChI-Schlüssel NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
PubChem CID 15530
ChEBI CHEBI:81821
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3,5-Diiodbenzonitril
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Schmelzpunkt 200°C to 207°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2364041
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 370.92
Reinheit (%) 97%