Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 1546-80-1 |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C5H3F3N2O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl |
| InChI-Schlüssel | PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-6-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.087 |
| Mehr anzeigen |