Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367906 5 g 5 Gramm
11357906 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13118.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1546-80-1
Summenformel C5H3F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.087
MDL-Nummer MFCD00151833
InChI-Schlüssel PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
PubChem CID 243570
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Menge 5 g
Beilstein 778887
Formelmasse 164.09
Reinheit (%) 97%