Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488005 250 mg 250 Milligramm
15424847 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32158.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 320-42-3 | C8H4F3NO | 187.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-42-3
Summenformel C8H4F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 187.121
MDL-Nummer MFCD06797340
InChI-Schlüssel MDBVIOUGHSKRMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoroemthyl benzonitrile, pubchem4807, 2-cyano-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783153
IUPAC-Name 4-hydroxy-2-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Menge 250 mg
Formelmasse 187.12
Reinheit (%) 98%