Learn More
4-Hydroxy-2-Mercapto-6-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11966891 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10499030 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121300025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-04-2
Summenformel C5H6N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 142.18
MDL-Nummer MFCD00006040
InChI-Schlüssel HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC-Name 6-Methyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 330.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Verlust bei Trocknung 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 24,III,1289
Merck Index 15,6201
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols,acetone,ether,nh3,insoluble in benzene,chloroform
Formelmasse 142.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /