Learn More
4-Hydroxy-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30398315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30398315 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH81900025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-butanone
CAS 590-90-9
Summenformel C4H8O2
Menge 25 g
Synonym 1-Hydroxybutan-3-one, 2-Hydroxyethyl Methyl Ketone, 3-Ketobutan-1-ol, 3-Ketobutanol, 3-Oxo-1-butanol, 3-Oxobutanol, 4-Butanol-2-one, 4Hydroxy-2-butanone, Methylolacetone, Monomethylolacetone, NSC 41219
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
SMILES CC(=O)CCO
IUPAC-Name 4-Hydroxybutan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Formelmasse 88.0524