Learn More
4-Hydroxy-1-Indanon, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10366394
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxy-1-Indanon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10366394
Marke: Thermo Scientific Acros 399030050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 40731-98-4
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
MDL-Nummer MFCD00143330
InChI-Schlüssel CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
PubChem CID 590547
IUPAC-Name 4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-on
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-1-indanone
Schmelzpunkt 242°C to 244°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxy-1-indanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Hydroxy-1-Indanon, 97 %, Thermo Scientific™ >