Learn More
4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30402509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30402509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30402509 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH7165751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
CAS 24589-77-3
Summenformel C7 H8 N2 O2 . H Cl
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 188.612
Formelmasse 188.0353