Learn More
4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30396428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396428 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH716575250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzoic Acid Hydrochloride
CAS 24589-77-3
Summenformel C7 H8 N2 O2 . H Cl
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
SMILES Cl.NNc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-Hydrazinobenzoesäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 188.612
Formelmasse 188.0353