Learn More
4-Hydrazinobenzoesäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15119323 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15119323 10 g 10 Gramm
15139323 50 g 50 Gramm
15149323 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15119323 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450670100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 24589-77-3 | C7H9ClN2O2 | 188.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24589-77-3
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.61
MDL-Nummer MFCD00039073
InChI-Schlüssel XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride, p-hydrazinobenzoic acid hydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, benzoic acid, 4-hydrazino-, monohydrochloride, 4-carboxyphenylhydrazinium chloride, p-carboxyphenylhydrazine hydrochloride, ccris 7999, p-hydrazinobenzoic acid.hcl, 4-hydrazinobenzoic acid monohydrochloride
PubChem CID 90547
IUPAC-Name 4-Hydrazinobenzoesäure;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 252.0°C to 254.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 188.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.