Learn More
4-Hydrazinobensulfonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460993
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460993 100 g 100 Gramm
11440993 5 g 5 Gramm
11450993 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13362.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-71-5 | C6H8N2O3S | 188.20 g/mol
4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals, dyes and other organic synthesis. They have active applications in organic synthesis for agrochemicals, pharmaceuticals, photographic, heat stabilizers, polymerization catalysts, flame-retardants, blowing agents for plastics, explosives, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Hydrazinobensulfonsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Farbstoffen und anderen organischen Synthesen verwendet. Es findet aktive Anwendung bei der organischen Synthese für Agrochemikalien, Pharmazeutika, Photographieprodukten, Wärmestabilisatoren, Polymerisationskatalysatoren, Flammschutzmittel, Treibmittel für Kunststoffe, Sprengstoffe und Farbstoffe.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Unter normalen Bedingungen stabil. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. In geschlossenen Gefäßen lagern.Hygroskopisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-71-5
Summenformel C6H8N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 188.20
MDL-Nummer MFCD00025097
InChI-Schlüssel IOMZCWUHFGMSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinobenzenesulfonic acid, phenylhydrazine-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino, p-hydrazinobenzenesulfonic acid, p-sulfophenylhydrazine, 4-sulfophenylhydrazine, 4-hydrazinobenzenesulphonic acid, phenylhydrazinesulfonic acid, phenylhydrazine-p-sulfonic acid, sulfanilic acid, n-amino
PubChem CID 66825
IUPAC-Name 4-hydrazinylbenzene-1-sulfonic acid
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate
Schmelzpunkt ∼286°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 514779
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4773
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 188.20 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%