Learn More
4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, Maybridge™
Artikelnummer. 10262912
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10262912 50 g 50 Gramm
10354412 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10262912 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06645EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 17852-52-7
Summenformel C6H10ClN3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 223.675
MDL-Nummer MFCD00052262
InChI-Schlüssel IKEURONJLPUALY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride, 4-hydrazinobenzenesulfonamide hydrochloride, 4-sulfonamidephenylhydrazine hcl, 4-aminosulfonylphenylhydrazine hydrochloride, 4-hydrazinylbenzenesulfonamide hydrochloride 1:x, 4-sulfamoylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-sulfonamide-phenylhydrazine hcl, phenylhydrazine-4-sulfonamide hydrochloride
PubChem CID 2794567
IUPAC-Name 4-hydrazinylbenzolsulfonamid;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydrazinobenzene-1-sulfonamide hydrochloride
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel NH2NHC6H4SO2NH2·HCl
Menge 50 g
Formelmasse 223.68
Reinheit (%) 95%