Learn More
4-Hexin-3-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11372237
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372237 25 g -
11362237 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09727.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20739-59-7
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00041591
InChI-Schlüssel KARLLBDFLHNKBO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-hexyn-3-ol, ethyl 1-propynyl carbinol, 1-pentyn-3-ol, methyl, 4-hexyne-3-ol, acmc-1cpld
PubChem CID 140751
IUPAC-Name hex-4-yn-3-ol
SMILES CCC(O)C#CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hexyn-3-ol
Dichte 0.894
Siedepunkt 94°C to 95°C (105 mmHg)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1739392
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 95%