Learn More
4-Hexen-3-on, 98 %, trans-Isomer >95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029923
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11307299
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27445.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2497-21-4 | C6H10O | 98.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2497-21-4
Summenformel C6H10O
Molekulargewicht (g/mol) 98.15
MDL-Nummer MFCD00010631
InChI-Schlüssel FEWIGMWODIRUJM-HYXAFXHYSA-N
Synonym 4-hexen-3-one, 2-hexen-4-one, 2-hexene-4-one, e-hex-4-en-3-one, 4-hexene-3-one, fema no. 3352, e-4-hexen-3-one, 4-hexen-3-one, predominantly trans, e-ch3ch=chc =o c2h5, trans-4-hexen-3-one
PubChem CID 5365811
IUPAC-Name (4Z)-Hex-4-en-3-on
SMILES CCC(=O)\C=C/C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hexen-3-one
Dichte 0.858
Siedepunkt 135°C to 137°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Characteristic
Hinweise zum Prozentgehalt Transisomer >95 %
Brechungsindex 1.44
Menge 10 g
UN-Nummer UN1224
Formelmasse 98.15
Reinheit (%) 98%