Learn More
4-Heptylphenol, TRC
Artikelnummer. 30393572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393572 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2858131G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Heptylphenol
CAS 1987-50-4
Summenformel C13 H20 O
Menge 1 g
Synonym Phenol, 4-heptyl-, Phenol, p-heptyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Heptylphenol, 4-n-Heptylphenol, p-Heptylphenol, p-Hydroxy-n-heptylbenzene, p-Hydroxyheptylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C13H20O/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11,14H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Heptylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 192.3
Formelmasse 192.1514