Learn More
4-Heptylphenol, TRC
Artikelnummer. 30397329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397329 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH285813250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Heptylphenol
CAS 1987-50-4
Summenformel C13 H20 O
Menge 250 mg
Synonym Phenol, 4-heptyl-, Phenol, p-heptyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Heptylphenol, 4-n-Heptylphenol, p-Heptylphenol, p-Hydroxy-n-heptylbenzene, p-Hydroxyheptylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C13H20O/c1-2-3-4-5-6-7-12-8-10-13(14)11-9-12/h8-11,14H,2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Heptylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 192.3
Formelmasse 192.1514