Learn More
4-Guanidinobutansäure, TRC
Artikelnummer. 30138105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138105 500 mg 500 Milligramm
30135154 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG825100500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 463-00-3
Summenformel C5 H11 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Synonym Butanoic acid, 4-[(aminoiminomethyl)amino]-, Butyric acid, 4-guanidino- (6CI,8CI), 4-[(Aminoiminomethyl)amino]butanoic acid, 4-Guanidinobutyric acid, HL 6450, N-(4-Butanoic acid)guanidine, NSC 521717, γ-Guanidinebutyric acid, γ-Guanidinobutyric acid
IUPAC-Name 4-Guanidinobutansäure
SMILES NC(=N)NCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Guanidinobutanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
Menge 500 mg
Formelmasse 145.0851
Versandbedingung Raumtemperatur