Learn More
4-Guanidinobenzoesäure-Hydrochlorid, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Guanidinobenzoic acid hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 285°C (decomposition) |
| Strukturformel | H2NC(=NH)NHC6H4CO2H·HCl |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 3718032 |
| Formelmasse | 215.64 |
| Reinheit (%) | 99% |