Learn More
4-Formylphenoxyacetic Acid 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10641663 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10641663 5 g Glasflasche 5 Gramm
10045760 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641663 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 410780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 22042-71-3
Summenformel C9H7O4
Molekulargewicht (g/mol) 179.15
MDL-Nummer MFCD00016613
InChI-Schlüssel OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC-Name 2-(4-formylphenoxy)acetate
SMILES [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Formylphenoxyacetic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Crystalline Powder