Learn More
4-Formylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Formylmorpholine is widely used as a solvent and extracting agent for aromatics. It is used as a scrubbing agent for acidic gases. It is employed in the preparation of adenine hydrochloride labeled with 14C, 4-(trifluoromethyl)morpholine, 3-alkyl-2-chloro-5,6-dihydrobenzaldehyde and terphenyl dialdehyde. It plays an important role in the desulfurization of natural gas, synthetic gas, flue gas and gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Formylmorpholin wird weithin als Lösungsmittel und Extraktionsmittel für Aromaten verwendet. Es wird als Gaswaschmittel für saure Gase verwendet. Es wird verwendet bei der Herstellung von Adeninhydrochlorid, das mit 14C, 4 -(Trifluormethyl)morpholin gekennzeichnet ist, sowie für die Herstellung von 3 -Alkyl-2-Chlor-5,6-Dihydrobenzaldehyd und Terphenyldialdehyd. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Entschwefelung von Erdgas, Synthesegas, Rauchgas und Benzin.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Formylmorpholine |
| Schmelzpunkt | 20°C to 23°C |
| Dichte | 1.15 |
| pH | 10 |
| Siedepunkt | 239°C to 241°C |
| Flammpunkt | 118°C (244°F) |
| Brechungsindex | 1.486 |
| Menge | 2500 g |
| Beilstein | 110293 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.