Learn More
4-Formylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430927
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430927 100 g 100 Gramm
11440927 500 g 500 Gramm
11450927 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23315.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
4-Formylmorpholine is widely used as a solvent and extracting agent for aromatics. It is used as a scrubbing agent for acidic gases. It is employed in the preparation of adenine hydrochloride labeled with 14C, 4-(trifluoromethyl)morpholine, 3-alkyl-2-chloro-5,6-dihydrobenzaldehyde and terphenyl dialdehyde. It plays an important role in the desulfurization of natural gas, synthetic gas, flue gas and gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Formylmorpholin wird weithin als Lösungsmittel und Extraktionsmittel für Aromaten verwendet. Es wird als Gaswaschmittel für saure Gase verwendet. Es wird verwendet bei der Herstellung von Adeninhydrochlorid, das mit 14C, 4 -(Trifluormethyl)morpholin gekennzeichnet ist, sowie für die Herstellung von 3 -Alkyl-2-Chlor-5,6-Dihydrobenzaldehyd und Terphenyldialdehyd. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Entschwefelung von Erdgas, Synthesegas, Rauchgas und Benzin.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4394-85-8
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD00006170
InChI-Schlüssel LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
IUPAC-Name Morpholin-4-carbaldehyd
SMILES C1COCCN1C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Formylmorpholine
Schmelzpunkt 20°C to 23°C
Dichte 1.15
pH 10
Siedepunkt 239°C to 241°C
Flammpunkt 118°C (244°F)
Brechungsindex 1.486
Menge 100 g
Beilstein 110293
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.