Learn More
4-Formylcinnaminsäure, 98 %, überwiegend trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012390
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
23359-08-2
C10H8O3
176.17
MFCD00006955
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244
5357280
(E)-3-(4-Formylphenyl)prop-2-ensäure
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O
23359-08-2
C10H8O3
176.17
MFCD00006955
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244
5357280
(E)-3-(4-Formylphenyl)prop-2-ensäure
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Formylcinnamic acid
Namenshinweis Predominantly trans
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 250°C to 255°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCOC6H4CH=CHCO2H
Menge 1 g
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.