Learn More
4-Formylbenzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30408047
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30408047 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408047 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF69741010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
CAS 1571-08-0
Summenformel C9H8O3
Menge 10 g
Synonym Terephthalaldehydic Acid Methyl Ester, 4-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, 4-Carbomethoxybenzaldehyde, 4-Carboxybenzaldehyde Methyl Ester, 4-Formylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-formylbenzoate, Methyl Benzaldehyde-4-carboxylate, Methyl p-Formylbenzoate, Methyl Terephthalaldehydate, NSC 28459, Para(methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-(Methoxycarbonyl)benzaldehyde, p-Carbomethoxybenzaldehyde, p-Formylbenzoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC-Name Methyl 4-Formalbenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.0473