Learn More
(4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl) Methyldihydrogenphosphathydrat, TRC
Artikelnummer. 30010784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010784 10 g 10 Gramm
17998384 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010784 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70052310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41468-25-1
Summenformel C8 H10 N O6 P . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 265.16
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, hydrate (1:1), 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, monohydrate (9CI), MC 1, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
IUPAC-Name (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyldihydrogenphosphat;hydrat
SMILES O.Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
Formelmasse 265.0351