Learn More
4-Formyl-2-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30400549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400549 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7009205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Formyl-2-nitrophenol
CAS 3011-34-5
Summenformel C7H5NO4
Menge 5 g
Synonym 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 138267, 3-Nitro-4-hydroxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
Formelmasse 167.0219