missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluortoluol-alpha-d1, CDN

Artikelnummer. 30317871
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30317871 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317871 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND76270.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Fluorotoluene-alpha-D
CAS 131088-90-9
Summenformel C7 D H6 F
Menge 0.25 g
Synonym Benzene, 1-fluoro-4-(methyl-d)- (9 CI, ACI), 1-Fluoro-4-(methyl-d)benzene (ACI), 4-Fluorotoluene-α-d1, 4-Fluorotoluene-α-D
InChI-Formel InChI=1 S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5 H,1H3/i1D
SMILES [2 H]Cc1ccc(F)cc1
IUPAC-Name 1-(Deuteromethyl)-4-fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 111.135
Formelmasse 111.0595 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.