Learn More
4-Fluorthiophenol, TRC
Artikelnummer. 30401951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401951 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF489550100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorothiophenol
CAS 371-42-6
Summenformel C6H5FS
Menge 100 g
Synonym Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Fc1ccc(S)cc1
IUPAC-Name 4-fluorbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.0096