Learn More
4-Fluorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428227 5 g -
11438227 25 g 25 Gramm
11448227 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17600.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128.164 g/mol
It is used in the synthesis of Bicalutamide, an anti-cancer drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese des Krebsmedikaments Bicalutamid verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln und Luft fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-42-6
Summenformel C6H5FS
Molekulargewicht (g/mol) 128.164
MDL-Nummer MFCD00004846
InChI-Schlüssel OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
IUPAC-Name 4-fluorbenzolthiol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorothiophenol
Dichte 1.203
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 57°C (135°F)
Geruch Unpleasant
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser<7%
Brechungsindex 1.55
Menge 5 g
UN-Nummer UN3071
Beilstein 1446350
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) ≥98%