Learn More
4-Fluorstiren, 97+ %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472487
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472487 5 g 5 Gramm
11374719 1 g 1 Gramm
11482487 25 g 25 Gramm
11492487 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11472487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14775.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122.142 g/mol
4-Fluorostyrene, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorstiren, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 8 °C. Von Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Halogenen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-99-2
Summenformel C8H7F
Molekulargewicht (g/mol) 122.142
MDL-Nummer MFCD00000361
InChI-Schlüssel JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
IUPAC-Name 1-ethenyl-4-fluorbenzol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 1.024
Siedepunkt 145°C to 148°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.515
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1634203
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.14
Reinheit (%) ≥97%