Learn More
4-Fluorosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027924
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11421577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24992.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 345-29-9 | C7H5FO3 | 156.11 g/mol
4-Fluorosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorsalicylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345-29-9
Summenformel C7H5FO3
Molekulargewicht (g/mol) 156.11
MDL-Nummer MFCD00153168
InChI-Schlüssel TTZOLDXHOCCNMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorosalicylic acid, 4-fluorosalicyclic acid, 2-hydroxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, fluorohydroxybenzoicacid5, benzoic acid, 4-fluoro-2-hydroxy, 4-fluorosalicylicacid, zlchem 109, pubchem3493
PubChem CID 67661
IUPAC-Name 4-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorosalicylic acid
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Menge 1 g
Beilstein 2209124
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 98%