missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluorosalicylic acid, 96%, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorosalicylic acid |
| CAS | 345-29-9 |
| CAS Min. % | 95.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 187.0°C to 189.0°C |
| Farbe | Orange bis Weiß |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C7H5FO3 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Fluorosalicylic Acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur