Learn More
4'-Fluoropropiophenon, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463317
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11463317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16219.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-03-1
Summenformel C9H9FO
Molekulargewicht (g/mol) 152.168
MDL-Nummer MFCD00000356
InChI-Schlüssel QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
PubChem CID 68004
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)propan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoropropiophenone
Dichte 1.096
Siedepunkt 100°C to 102°C (22 mmHg)
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.5059
Menge 10 g
Beilstein 1210310
Formelmasse 152.17
Reinheit (%) ≥97%