Learn More
4-Fluorphthalonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485227
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485227 5 g -
11384719 250 mg 250 Milligramm
11475227 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22624.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 65610-14-2 | C8H3FN2 | 146.124 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65610-14-2
Summenformel C8H3FN2
Molekulargewicht (g/mol) 146.124
MDL-Nummer MFCD00210430
InChI-Schlüssel QQEKYCCJLSRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophthalonitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, 4-fluoro, 4-fluorophthalodinitrile, 1,2-dicyano-4-fluorobenzene, 4-fluoro-phthalonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzonitrile, 4-fluorophthalonitrle, pubchem4027, acmc-1bb7s
PubChem CID 103423
IUPAC-Name 4-fluorbenzol-1,2-dicarbonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophthalonitrile
Schmelzpunkt 100°C to 102°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2443236
Formelmasse 146.12
Reinheit (%) 98%