Learn More
(4-Fluorphenylthio)Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414207 5 g 5 Gramm
11404207 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19658.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 332-51-4 | C8H7FO2S | 186.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332-51-4
Summenformel C8H7FO2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.2
MDL-Nummer MFCD00219825
InChI-Schlüssel HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC-Name 2-(4-fluorphenyl)sulfanylEssigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Fluorophenylthio)acetic acid
Schmelzpunkt 76°C to 79°C
Menge 5 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%