Learn More
4-Fluorophenylmagnesium-Bromid, 2 M-Lösung in Diethylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10597303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal Glasflasche in Blechdose
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10597303 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10402242 100 mL AcroSeal Glasflasche in Blechdose 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597303 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 377378000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 352-13-6 | Molecular Formula: C6H4BrFMg | Molecular Weight: 199.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-13-6 , 60-29-7
Summenformel C6H4BrFMg
Molekulargewicht (g/mol) 199.31
MDL-Nummer MFCD00009667
InChI-Schlüssel QYBFFRXNNFXREA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-fluorophenylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-fluorophenyl, bromo 4-fluorophenyl magnesium, p-fluorophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesium bromide, 4-f-c6h4-mgbr, 4-fluorophenylmagnesiumbromide, 4-fluorphenylmagnesium bromide, 4-flourophenylmagnesium bromide, 4-fluorophenyl magnesiumbromide, grignard reagent
PubChem CID 2734897
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylmagnesium bromide
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 2M Solution in Diethyl Ether
CAS Min. % 38.22, 57.96
CAS Max. % 42.04, 61.78
Konzentration 2 to 2.2M
Dichte 1.0430g/mL
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel F(C6H4)MgBr
Menge 800 mL
Physikalische Form Lösung
IUPAC-Name bromo(4-fluorophenyl)magnesium
Formelmasse 199.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke