Learn More
4-Fluorophenylacetylen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453437 5 g 5 Gramm
11386749 1 g 1 Gramm
11396749 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26269.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 766-98-3 | C8H5F | 120.126 g/mol
Intermediates of liquid Crystals. As pharmaceutical intermediates. As organic synthesis intermediates. For vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zwischenprodukte von flüssigen Kristallen. Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Als Zwischenprodukte der organischen Synthese. Für Vakuumabscheidung.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Diethylether, Aceton, Dichlormethan, Hexan und Ethanol. Hochgradig löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Schwermetallpulvern fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-98-3
Summenformel C8H5F
Molekulargewicht (g/mol) 120.126
MDL-Nummer MFCD00168823
InChI-Schlüssel QXSWHQGIEKUBAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetylene, benzene, 1-ethynyl-4-fluoro, 1-ethynyl-4-fluoro-benzene, 4'-fluorophenyl acetylene, p-fluorophenyl acetylene, 4'-fluorophenylacetylene, pubchem16719, 4-fluorophenyl acetylene, 4-fluoro phenylacetylene
PubChem CID 522627
IUPAC-Name 1-ethynyl-4-fluorbenzol
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylacetylene
Schmelzpunkt 27°C to 28°C
Dichte 1.048
Siedepunkt 55°C to 56°C (40 mmHg)
Flammpunkt 29°C (85°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.517
Menge 5 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1099285
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,diethyl ether,acetone,dichloromethane,hexane and ethanol. Highly soluble in toluene. Insoluble in water.
Formelmasse 120.12
Reinheit (%) 99%