Learn More
4-Fluorphenylacetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304106
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11304106 1 g 1 Gramm
11314106 5 g 5 Gramm
11324106 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19235.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 459-04-1 | C8H6ClFO | 172.58 g/mol
4-Fluorophenylacetyl chloride is used as an acylating agent in organic synthesis. It is used to prepare monoacylated pyrazolidine by reacting with pyrazolidine. It is also used in the preparation of N-acyl isothiouronium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorophenylacetylchlorid wird als Acylierungsmittel in der organischen Synthese verwendet. Es wird zur Herstellung von monoacyliertem Pyrazolidin durch Reaktion mit Pyrazolidin verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von N-Acylisothiouroniumchlorid verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-04-1
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.58
MDL-Nummer MFCD00674181
InChI-Schlüssel SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
PubChem CID 3744988
IUPAC-Name 2-(4-methoxethoxy)acetylchlorid
SMILES FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylacetyl chloride
Dichte 1.259
Siedepunkt 60°C (8 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.512
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 972148
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with dichloromethane.
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) 97%