Learn More
4-Fluorophenylacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10503121 25 g Glasflasche 25 Gramm
10275430 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503121 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 459-22-3 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 459-22-3
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
MDL-Nummer MFCD00001917
InChI-Schlüssel JHQBLYITVCBGTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetonitrile, 4-fluorobenzyl cyanide, p-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-fluoro, 4-fluorobenzylcyanide, 4-fluorobenzeneacetonitrile, p-fluorophenylacetonitrile, 2-4-fluorophenyl acetonitrile, 4-fluorobenzylnitrile, acetonitrile, p-fluorophenyl
PubChem CID 68016
IUPAC-Name 2-(4-fluorphenyl)acetonitril
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylacetonitrile
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1260g/mL
Siedepunkt 119°C to 120°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 108°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH2CN
Brechungsindex 1.4990 to 1.502
Menge 25 g
Relative Dichte 1.126
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in toluene and dichloromethane
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.