Learn More
4-Fluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453384
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453384 100 g 100 Gramm
11433384 5 g 5 Gramm
11443384 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453384 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10646.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
4-Fluorophenylacetic acid is used as an intermediate in the production of fluorinated anesthetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorphenylessigsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung fluorierter Anästhetika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-50-5
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00004343
InChI-Schlüssel MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
IUPAC-Name 2-(4-Fluorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 81°C to 85°C
Siedepunkt 164°C (2 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 972145
Merck Index 14,4177
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%