Learn More
4-Fluorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Fluorophenylacetic acid is used as an intermediate in the production of fluorinated anesthetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Fluorphenylessigsäure wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung fluorierter Anästhetika verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Fluorophenylacetic acid |
| Schmelzpunkt | 81°C to 85°C |
| Siedepunkt | 164°C (2 mmHg) |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 972145 |
| Merck Index | 14,4177 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 154.14 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Fluorophenylacetic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorophenylaceticacid