missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4-Fluorphenyl)Methanesulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 208.64 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'