Learn More
(4-Fluorphenyl)hydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394857 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30394857 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59422510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Summenformel C6H8ClFN2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(F)cc1
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
Formelmasse 162.036