Learn More
(4-Fluorphenyl)hydrazinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30389140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30389140 2.5 g 2.50 Gramm
30390073 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5942252.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
CAS 823-85-8
Summenformel C6H8ClFN2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccc(F)cc1
IUPAC-Name (4-fluorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 162.59
Formelmasse 162.036