Learn More
4-Fluorphenylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449297 25 g 25 Gramm
11439297 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21356.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-51-6
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00041361
InChI-Schlüssel ZNOREXRHKZXVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-acetoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenyl acetate, p-fluorophenyl acetate, acetic acid 4-fluorophenyl ester, phenol,4-fluoro-,acetate, 4-fluorophenylacetate, pubchem3061, acmc-1acsq, ksc493c7p, phenol, 4-fluoro-, 1-acetate
PubChem CID 136253
IUPAC-Name (4-Fluorphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenyl acetate
Dichte 1.18
Siedepunkt 197°C to 199°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.48
Menge 25 g
Beilstein 1864956
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 97%