Learn More
4-Fluorphenol, TRC
Artikelnummer. 30393157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30393157 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5953255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenol
CAS 371-41-5
Summenformel C6 H5 F O
Menge 5 g
Synonym Phenol, 4-fluoro-, Phenol, p-fluoro- (6CI,8CI), 4-Fluorophenol, 4-Hydroxyphenyl fluoride, NSC 10295, p-Fluorophenol
InChI-Formel InChI=1S/C6H5FO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
SMILES Oc1ccc(F)cc1
IUPAC-Name 4-Fluorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 112.1
Formelmasse 112.0324