Learn More
4-Fluorphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453944
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453944 25 g 25 Gramm
11463944 100 g 100 Gramm
11473944 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453944 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11945.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
4-Fluorphenol, 99 %, C6H5FO, CAS-Nummer-371-41-5, ccris 665, FPN, 4-Fluorphenol, p-Fluorphenol, Phenol, p-Fluor, para-Fluorphenol, Phenol, 4-Fluor, 4-Fluorphenol, 4-Fluoranylphenol, 500 g, 1362752, 185 °C bis 188 °C, 1.22, Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III, 206-736-0
4-Fluorophenol is a fluorinated phenolic compound with various applications as an starting reagent for the synthesis of pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorphenol ist eine fluorierte Phenolverbindung mit verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten als Ausgangsreagenz für die Synthese pharmazeutischer Produkte.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (80 mg/ml bei 20 °C), Methylendichlorid, Chloroform und Methanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 371-41-5
Summenformel C6H5FO
Molekulargewicht (g/mol) 112.10
MDL-Nummer MFCD00002316
InChI-Schlüssel RHMPLDJJXGPMEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorophenol, phenol, 4-fluoro, phenol, p-fluoro, para-fluorophenol, 4-fluoro phenol, 4-fluoro-phenol, ccris 665, 4-fluoranylphenol, fpn
PubChem CID 9732
IUPAC-Name 4-fluorophenol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenol
Schmelzpunkt 44°C to 50°C
Dichte 1.22
Siedepunkt 185°C to 188°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 1362752
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (80mg/ml at 20°C),methylene dichloride,chloroform and methanol.
Formelmasse 112.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluorophenol