Learn More
4-Fluorphenethylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10694165 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10694165 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10694165 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398050050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorophenethyl bromide
CAS 332-42-3
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb oder Weiß bis Gelb
Dichte 1.4498g/mL
Siedepunkt 100°C to 104°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8BrF
Strukturformel FC6H4(CH2)2Br
Brechungsindex 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD03844794
Menge 5 g
Relative Dichte 1.4498
Synonym 1-2-bromoethyl-4-fluorobenzene, 1-fluoro-4-2-bromoethyl benzene, 4-fluorophenethyl bromide, 2-4-fluorophenyl ethyl bromide, 1-bromo-2-4-fluorophenyl ethane, 2-4-fluorophenyl ethylbromide, 4-fluorophenylethyl bromide, 1-2-bromo-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-fluoro, 1-2-bromoethyl-4-fluoro-benzene
InChI-Schlüssel FLRUNCJXOVYWDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(CCBr)C=C1
IUPAC-Name 1-(2-bromethyl)-4-fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 203.05
PubChem CID 573153
Formelmasse 203.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig oder Feststoff mit niedrigemSchmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluorophenethyl bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.